MilliporeSigma
ENA369383208
Enamine
methyl 3-methyl-4-nitrobutanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-methyl-4-nitrobutanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO4/c1-5(4-7(9)10)3-6(8)11-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
DZQJCNUWYDGVCF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60382
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60382
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)