MilliporeSigma
ENA369383201
Enamine
ethyl 1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
mp
32-34
Iupac Name
ethyl 1-oxo-2-indanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(10)13/h3-6,10H,2,7H2,1H3
Clave InChI
CRUSDTXUTKVYLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56327
Melting Point
32-34
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)