MilliporeSigma
ENA369381778
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methoxy]piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.27
Número MDL:
Iupac Name
4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-10(12-7-1)8-13-9-3-5-11-6-4-9/h9-11H,1-8H2
Clave InChI
TWSGAWBWOWQVNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100921
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)