MilliporeSigma
ENA346974702
Enamine
1-[3-(2-chloroethyl)-4-hydroxyphenyl]ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.65
Número MDL:
Iupac Name
1-[3-(2-chloroethyl)-4-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-7(12)8-2-3-10(13)9(6-8)4-5-11/h2-3,6,13H,4-5H2,1H3
Clave InChI
HNOCBJJXTMURPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95369
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95369
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)