MilliporeSigma
ENA346974664
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-[4-(2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-yl)phenyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
327.26
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 4-(2-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyrimidinyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H12F3N3O3/c1-8-18-11(6-12(21)19-8)9-2-4-10(5-3-9)20-13(22)23-7-14(15,16)17/h2-6,18H,1,7H2,(H,19,21)(H,20,22)
Clave InChI
DFNHSLCRAPNEQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56419
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56419
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)