MilliporeSigma
ENA341296394
Enamine
3-amino-2-[(2-fluorophenyl)methyl]propan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
$196.30
250 MG
$280.80
500 MG
$529.10
1 G
$686.40
2.5 G
$1,344.20
5 G
$1,989.00
10 G
$2,951.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-93315-100MG
$196.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$196.30
250 MG
$280.80
500 MG
$529.10
1 G
$686.40
2.5 G
$1,344.20
5 G
$1,989.00
10 G
$2,951.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-93315-100MG
$196.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-amino-2-(2-fluorobenzyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H14FNO/c11-10-4-2-1-3-9(10)5-8(6-12)7-13/h1-4,8,13H,5-7,12H2
Clave InChI
JGFUBQCVBJWPBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93315
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93315
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)