MilliporeSigma
ENA341296215
Enamine
(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Iupac Name
1H-pyrrol-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,7H,4,6H2
Clave InChI
YXMWGHKZTMANIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92925
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92925
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)