MilliporeSigma
ENA341296031
Enamine
5-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$120.90
250 MG
$172.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-92732-100MG
$120.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$120.90
250 MG
$172.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-92732-100MG
$120.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
5-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O5/c13-10(14)8-9(17-5-11-8)6-1-3-7(4-2-6)12(15)16/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
PUWYNVGKYCYJJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92732
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92732
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)