ENA341292967
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(2-ethoxyphenyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 2-ethoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H12F3NO3/c1-2-17-9-6-4-3-5-8(9)15-10(16)18-7-11(12,13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
DVGZKHQUAFOZAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)