MilliporeSigma
ENA341290797
Enamine
methyl 2-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.69
MDL number:
mp
85-86
Iupac Name
methyl 2-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H9ClO4S/c1-14-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
DZNIVKJHYLMSST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59510
Melting Point
85-86
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59510
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)