MilliporeSigma
ENA333559317
Enamine
dimethyl[2-(propylamino)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.15
Número MDL:
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-N~2~-propyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H18N2.2ClH/c1-4-5-8-6-7-9(2)3;;/h8H,4-7H2,1-3H3;2*1H
Clave InChI
XHBYENUFFRZCMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83858
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83858
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)