MilliporeSigma
ENA333558812
Enamine
3-bromo-N-cyclohexylaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.17
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-N-cyclohexylaniline
Inchi Code
1S/C12H16BrN/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h4-5,8-9,11,14H,1-3,6-7H2
Clave InChI
CNCDIJBTEFQJLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83237
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83237
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)