MilliporeSigma
ENA333558687
Enamine
3-cyclopropyl-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
mp
107-108
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c13-11(14)8-12(15,10-6-7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,15H,6-8H2,(H,13,14)
Clave InChI
UZPRCDDDTTZRRE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82971
Melting Point
107-108
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82971
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)