MilliporeSigma
ENA333558403
Enamine
3-amino-4-chloro-N-methyl-N-phenylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.72
MDL number:
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-methyl-N-phenylbenzamide
Inchi Code
1S/C14H13ClN2O/c1-17(11-5-3-2-4-6-11)14(18)10-7-8-12(15)13(16)9-10/h2-9H,16H2,1H3
InChI key
AXFQOOCNDMQBEN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82544
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82544
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)