ENA321765911
Enamine
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)piperidin-3-amine
About This Item
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H16N4/c1-12-7-9(5-11-12)13-4-2-3-8(10)6-13/h5,7-8H,2-4,6,10H2,1H3
Clave InChI
ZZHPYRMKQBXJDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77963
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)