MilliporeSigma
ENA321765112
Enamine
3-methoxy-2-methylpropane-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
118.18
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-2-methyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C5H14N2O/c1-5(7,3-6)4-8-2/h3-4,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
CYHVALFTSWLECK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77373
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77373
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)