MilliporeSigma
ENA321765051
Enamine
4-(2-phenylethoxy)butanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.26
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-phenylethoxy)butanenitrile
Inchi Code
1S/C12H15NO/c13-9-4-5-10-14-11-8-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7H,4-5,8,10-11H2
Clave InChI
JXEANTJARTVYBO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75973
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75973
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)