ENA321764757
Enamine
2-methyl-1-(pyridin-4-yl)propan-1-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-76013-100MG
$91.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-76013-100MG
$91.00
Iupac Name
2-methyl-1-(4-pyridinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-7(2)9(10)8-3-5-11-6-4-8/h3-7,9H,10H2,1-2H3
Clave InChI
CVIUCMADIABJJL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76013
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)