MilliporeSigma
ENA321761918
Enamine
(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanesulfonyl fluoride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$262.60
250 MG
$375.70
500 MG
$622.70
1 G
$796.90
2.5 G
$1,562.60
5 G
$2,312.70
10 G
$3,429.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-73997-100MG
$262.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$262.60
250 MG
$375.70
500 MG
$622.70
1 G
$796.90
2.5 G
$1,562.60
5 G
$2,312.70
10 G
$3,429.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-73997-100MG
$262.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-methyl-5-isoxazolyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H6FNO3S/c1-4-2-5(10-7-4)3-11(6,8)9/h2H,3H2,1H3
Clave InChI
CRFCEWRRXWQGKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73997
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73997
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)