MilliporeSigma
ENA321761898
Enamine
2-cyclopropanecarbonyl-1-benzofuran
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Iupac Name
1-benzofuran-2-yl(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H10O2/c13-12(8-5-6-8)11-7-9-3-1-2-4-10(9)14-11/h1-4,7-8H,5-6H2
Clave InChI
FVXNYODYQKTLDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73837
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)