MilliporeSigma
ENA311759910
Enamine
2-methyl-2-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]propan-1-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
2.5 G
$1,199.90
5 G
$1,773.20
10 G
$2,631.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-71501-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
2.5 G
$1,199.90
5 G
$1,773.20
10 G
$2,631.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.34
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-71501-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(4-isobutoxyphenyl)-2-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C14H23NO/c1-11(2)9-16-13-7-5-12(6-8-13)14(3,4)10-15/h5-8,11H,9-10,15H2,1-4H3
Clave InChI
DPBVXGYIBZPQRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71501
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71501
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)