ENA308585027
Enamine
5-chloro-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-69229-100MG
$335.40
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-69229-100MG
$335.40
mp
250-252
Iupac Name
5-chloro-2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
Inchi Code
1S/C10H7ClN4/c1-6-12-9-7-4-2-3-5-8(7)13-10(11)15(9)14-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
OTLFXEHWBDUICO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69229
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)