MilliporeSigma
ENA308584702
Enamine
3-(2-methoxyphenoxy)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(2-methoxyphenoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-12-9-5-2-3-6-10(9)13-8-4-7-11/h2-3,5-6H,4,7-8,11H2,1H3
Clave InChI
JGYVHBXLANTDMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69499
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69499
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)