MilliporeSigma
ENA308583170
Enamine
2-chloro-N-[(1-phenylcyclohexyl)methyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.78
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[(1-phenylcyclohexyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C15H20ClNO/c16-11-14(18)17-12-15(9-5-2-6-10-15)13-7-3-1-4-8-13/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2,(H,17,18)
Clave InChI
PBLCEEDHRQRCMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47537
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47537
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)