MilliporeSigma
ENA300791975
Enamine
7-tert-butyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Iupac Name
7-tert-butyl-1-benzofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-12(2,3)9-6-4-5-8-10(13)7-14-11(8)9/h4-7,13H,1-3H3
Clave InChI
LNOZHTHAPQHTQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67595
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67595
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)