MilliporeSigma
ENA300790872
Enamine
(3-isothiocyanato-2,2-dimethylpropyl)dimethylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.29
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-isothiocyanato-2,2-dimethylpropyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C8H16N2S/c1-8(2,5-9-7-11)6-10(3)4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
CXMXFACHOSRRHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65680
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65680
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)