MilliporeSigma
ENA300790666
Enamine
3-bromo-4-hydrazinyl-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$262.60
250 MG
$375.70
500 MG
$622.70
1 G
$796.90
2.5 G
$1,562.60
5 G
$2,312.70
10 G
$3,429.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65602-100MG
$262.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$262.60
250 MG
$375.70
500 MG
$622.70
1 G
$796.90
2.5 G
$1,562.60
5 G
$2,312.70
10 G
$3,429.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.07
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65602-100MG
$262.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-4-hydrazino-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN6/c1-13-6-3(4(7)12-13)5(11-8)9-2-10-6/h2H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
NFTNTDVIOYCDIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65602
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65602
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)