MilliporeSigma
ENA296275299
Enamine
2,4-dichloro-1-(2-isothiocyanatoethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
100 MG
$106.60
250 MG
$149.50
500 MG
$283.40
1 G
$406.90
2.5 G
$796.90
5 G
$1,180.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65467-100MG
$106.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$106.60
250 MG
$149.50
500 MG
$283.40
1 G
$406.90
2.5 G
$796.90
5 G
$1,180.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65467-100MG
$106.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,4-dichloro-1-(2-isothiocyanatoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H7Cl2NS/c10-8-2-1-7(9(11)5-8)3-4-12-6-13/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
LDDSGQQPUHCKKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65467
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65467
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)