MilliporeSigma
ENA296274779
Enamine
3-methoxy-3-phenylazetidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.68
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-3-phenylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-12-10(7-11-8-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11H,7-8H2,1H3;1H
Clave InChI
FETSBXWNGPPDAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50072
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50072
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)