MilliporeSigma
ENA295068500
Enamine
methyl 3-[(2-ethoxyethyl)amino]-2-methylpropanoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-64001-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$171.60
250 MG
$244.40
500 MG
$458.90
1 G
$611.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-64001-100MG
$171.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-[(2-ethoxyethyl)amino]-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C9H19NO3/c1-4-13-6-5-10-7-8(2)9(11)12-3/h8,10H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
OQRHCRWPOTXMJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64001
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64001
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)