MilliporeSigma
ENA295068123
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(1-tert-butyl-4-cyano-1H-pyrrol-2-yl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$127.40
250 MG
$184.60
500 MG
$351.00
1 G
$482.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-62343-100MG
$127.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$127.40
250 MG
$184.60
500 MG
$351.00
1 G
$482.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-62343-100MG
$127.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 1-tert-butyl-4-cyano-1H-pyrrol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H14F3N3O2/c1-11(2,3)18-6-8(5-16)4-9(18)17-10(19)20-7-12(13,14)15/h4,6H,7H2,1-3H3,(H,17,19)
Clave InChI
MTYWJIOBYGTZID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62343
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)