MilliporeSigma
ENA292596645
Enamine
2-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1H-1,3-benzodiazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.31
Número MDL:
Iupac Name
2-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-benzimidazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C13H18N4O/c14-10-1-2-11-12(9-10)16-13(15-11)3-4-17-5-7-18-8-6-17/h1-2,9H,3-8,14H2,(H,15,16)
Clave InChI
FLZQIFKWNRVEAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62459
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62459
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)