ENA292596419
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)phenyl]cyclobutane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-61458-100MG
$335.40
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-61458-100MG
$335.40
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18O2/c1-10(2)11-4-6-12(7-5-11)14(13(15)16)8-3-9-14/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16)
Inchi Key
JAHNYTPOYIGJRH-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61458
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)