MilliporeSigma
ENA282548646
Enamine
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-methylpropan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-methyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-8(2)12(13)10-3-4-11-9(7-10)5-6-14-11/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
Clave InChI
OTXKCJBBWKDATG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61381
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61381
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)