MilliporeSigma
ENA282548181
Enamine
ethyl 2-(but-3-en-1-yloxy)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (3-butenyloxy)acetate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-3-5-6-10-7-8(9)11-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Clave InChI
GUYSRRJLAXTUJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60653
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60653
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)