MilliporeSigma
ENA282548036
Enamine
2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.27
Número MDL:
mp
168-172
Iupac Name
2-methyl-4-phenylthiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2S/c1-7-12-9(10(11)13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
Clave InChI
BSPLETCHADLYRW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61345
Melting Point
168-172
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61345
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)