MilliporeSigma
ENA258389716
Enamine
4-hydroxy-1-(quinoline-2-carbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.29
Número MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-1-(2-quinolinylcarbonyl)proline
Inchi Code
1S/C15H14N2O4/c18-10-7-13(15(20)21)17(8-10)14(19)12-6-5-9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-6,10,13,18H,7-8H2,(H,20,21)
Clave InChI
RKTLPZKLLRRSPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54026
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54026
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)