MilliporeSigma
ENA250699179
Enamine
2-amino-4-chlorobenzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
$106.60
250 MG
$149.50
500 MG
$283.40
1 G
$406.90
2.5 G
$796.90
5 G
$1,180.40
10 G
$1,751.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59491-100MG
$106.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$106.60
250 MG
$149.50
500 MG
$283.40
1 G
$406.90
2.5 G
$796.90
5 G
$1,180.40
10 G
$1,751.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59491-100MG
$106.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
139-141
Iupac Name
2-amino-4-chlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Clave InChI
HWQDHHCUOZZFIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59491
Melting Point
139-141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59491
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)