MilliporeSigma
ENA250698719
Enamine
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.26
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-methoxyphenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-9H,3-4,12H2,1-2H3
Clave InChI
JMHAKVPFYWWNOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57152
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57152
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)