MilliporeSigma
ENA249152359
Enamine
ethyl 3-amino-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.7
Número MDL:
mp
158-160
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2.ClH/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
Clave InChI
ONYRFCZWESOMQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56217
Melting Point
158-160
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56217
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)