MilliporeSigma
ENA245487881
Enamine
3-amino-1-ethylurea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
103.12
Número MDL:
mp
106-107
Iupac Name
N-ethylhydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C3H9N3O/c1-2-5-3(7)6-4/h2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
Clave InChI
CJYIAZYTBJVFOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55976
Melting Point
106-107
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55976
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)