ENA245486631
Enamine
2-amino-1-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-54334-100MG
$70.20
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-54334-100MG
$70.20
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-1(2H)-quinolinyl)-2-oxoethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O.ClH/c12-8-11(14)13-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)13;/h1-2,4,6H,3,5,7-8,12H2;1H
Clave InChI
YXJBLKIHOOIOFN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)