MilliporeSigma
ENA245486342
Enamine
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
Seleccione un Tamaño
100 MG
$127.40
250 MG
$184.60
500 MG
$351.00
1 G
$482.30
2.5 G
$943.80
5 G
$1,396.20
10 G
$2,070.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53924-100MG
$127.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$127.40
250 MG
$184.60
500 MG
$351.00
1 G
$482.30
2.5 G
$943.80
5 G
$1,396.20
10 G
$2,070.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.26
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-53924-100MG
$127.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
78-79
Iupac Name
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-2-3-4-11-13-12(14-16-11)9-5-7-10(15)8-6-9/h5-8,15H,2-4H2,1H3
InChI key
OUNWDZINNLJSJW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924
Melting Point
78-79
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)