ENA245485583
Enamine
5-chloro-N-(piperidin-4-yl)pyridin-2-amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(5-chloro-2-pyridinyl)-N-(4-piperidinyl)amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClN3.2ClH/c11-8-1-2-10(13-7-8)14-9-3-5-12-6-4-9;;/h1-2,7,9,12H,3-6H2,(H,13,14);2*1H
Clave InChI
OPTCWXWDTIFYKT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52913
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)