MilliporeSigma
ENA245485538
Enamine
N-hydroxy-2-methyl-2-phenylpropanamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
$106.60
250 MG
$149.50
500 MG
$283.40
1 G
$406.90
2.5 G
$796.90
5 G
$1,180.40
10 G
$1,751.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52838-100MG
$106.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$106.60
250 MG
$149.50
500 MG
$283.40
1 G
$406.90
2.5 G
$796.90
5 G
$1,180.40
10 G
$1,751.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-52838-100MG
$106.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
145-146
Iupac Name
N-hydroxy-2-methyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(2,9(12)11-13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,13H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
ZXXJKUBDSHZOAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52838
Melting Point
145-146
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52838
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)