MilliporeSigma
ENA245485203
Enamine
N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-4-11-8-5-6-9(12-2)10(7-8)13-3/h5-7,11H,4H2,1-3H3
Clave InChI
PEQJBOMPGWYIRO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32803
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32803
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)