ENA238712684
Enamine
ethyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
About This Item
mp
158-159
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-2-14-9(13)7-6-11-12-5-3-4-10-8(7)12/h6,10H,2-5H2,1H3
Clave InChI
LHAJDIVJNINOJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51055
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)