ENA238710251
Enamine
2-bromo-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one
About This Item
mp
38-40
Iupac Name
2-bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI key
QKHHCXOSPQAQQI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21952
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)