MilliporeSigma
ENA189566744
Enamine
5-ethyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.3
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
68-69
Iupac Name
5-ethyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C11H12N2S/c1-2-9-10(13-11(12)14-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13)
InChI key
JPFFDVPXYBZEPP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43019
Melting Point
68-69
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43019
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)