MilliporeSigma
ENA181912008
Enamine
2-amino-1-(4-methylphenyl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
mp
67-68
Iupac Name
2-amino-1-(4-methylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3
Clave InChI
JHBXVBYRGVHEAH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39103
Melting Point
67-68
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)